Merck
N6394
Sigma-Aldrich
cis-10-Nonadecenoic acid
≥99%, liquid
Szinonimák:
(Z)-10-Nonadecenoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H36O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
296.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
liquid
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
unsaturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h9-10H,2-8,11-18H2,1H3,(H,20,21)/b10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBOWBNGUEWHNQZ-KTKRTIGZSA-N
Kiszerelés
Sealed ampule.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Dandan Feng et al.
Oncotarget, 8(55), 94692-94710 (2017-12-08)
Xuefu Zhuyu Decoction (XFZY), an important traditional Chinese herbal formula, has been reported effective on traumatic brain injury (TBI) in rats. However, its cerebral protection mechanism has not been clarified at the metabolic level. This work aims to explore the
Hui-Hui Xiao et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 932-932 (2018-09-07)
The lignan-rich fraction (SWR) of Sambucus Williamsii Ramulus, a folk herbal medicine in China for treatment of bone diseases, has previously reported to exert protective effects on bone without exerting uterotrophic effects in ovariectomized (OVX) mice. The aim of the
Ling Dai et al.
Talanta, 135, 108-114 (2015-02-03)
Metabolic syndrome (MetS) is a cluster of metabolic abnormalities associated with an increased risk of developing cardiovascular diseases or type II diabetes. Till now, the etiology of MetS is complex and still unknown. Metabolic profiling is a powerful tool for