Merck
T4632
Sigma-Aldrich
Glyceryl trinonadecanoate
≥99%
Szinonimák:
TG(19:0/19:0/19:0), Trinonadecanoin
Méret kiválasztása
100 MG
47 300,00 Ft
1 G
187 000,00 Ft
47 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 MG
47 300,00 Ft
1 G
187 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C60H116O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
933.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41141833
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
47 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
technika/technikák
GC/GC: suitable
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
neutral glycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C60H116O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-57(66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h57H,4-56H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZTDYXKTXNJHMQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
I M Remmers et al.
Bioresource technology, 244(Pt 2), 1384-1392 (2017-05-10)
This work provides a novel quantitative comparison of batch versus continuous microalgal lipid production in the wild type and starchless mutant strain of Acutodesmus obliquus. Both strains showed higher TAG yields on light under batch operation compared to continuous nitrogen
Adriano Francescangeli et al.
Journal of AOAC International, 103(2), 449-455 (2019-09-20)
Adulteration of diesel fuel by the addition of vegetable oil is a problem that touches several countries around the world and bypasses the complexity of the specifications regarding the automotive diesel fuel distinguishing between customs, fiscal, and commercial-environmental specifications. At
Dirk Volker Woortman et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 7, 481-481 (2020-02-11)
A multitude of human nutritional supplements based on Chlorella vulgaris biomass has recently been introduced to the specialty food market. In this study, an analysis of total folate contents in Chlorella sp. and a series of marine microalgae was conducted
A Lohninger et al.
Analytical biochemistry, 171(2), 366-372 (1988-06-01)
An accurate capillary gas-chromatographic method with trinonadecanoylglycerol as internal standard for determining triacylglycerols in human serum and other biological sources is described. After serum extraction, total triacylglycerol and triacylglycerol species (differing in the number of carbon atoms in the acyl