Fontos dokumentumok
39890
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylcasein
BioReagent, suitable as Substrate for Proteolytic Enzymes
Szinonimák:
N,N-Dimethylated casein
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.28
product name
N,N-Dimethylcasein, BioReagent, for spectrophotometric det. of enzyme activity
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
minőség
for spectrophotometric det. of enzyme activity
oldhatóság
water: 1.0 mg/mL, clear, colorless
λ
0.1 % in H2O (TBS test)
UV-elnyelés
λ: 340 nm Amax: ≤0.08
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Substrate for the assay of proteolytic enzymes. Much more sensitive than the caseinolytic method of Kunitz
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dokumentumtár megtekintése
The action of proteolytic enzymes on N,N-dimethyl proteins. Basis for a microassay for proteolytic enzymes.
Y Lin et al.
The Journal of biological chemistry, 244(3), 789-793 (1969-02-10)
M Kunitz
The Journal of general physiology, 30(4), 291-310 (1947-03-20)
A study has been made of the general properties of crystalline soybean trypsin inhibitor. The soy inhibitor is a stable protein of the globulin type of a molecular weight of about 24,000. Its isoelectric point is at pH 4.5. It