Fontos dokumentumok
H9882
4-Hydroxybenzhydrazide
powder, ≥97%
Szinonimák:
4-Hydroxybenzoic hydrazide, 4-Hydroxybenzoylhydrazine, p-Hydroxybenzoic acid hydrazide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4-Hydroxybenzhydrazide, ≥97%
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
powder
mp
264-266 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
acetic acid: water (1:1): 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluoreszcencia
λex 360 nm; λem 425 nm (reacted with 5-hydroxymethyl-furaldehydezinc acetate)
SMILES string
NNC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- for determining the concentration of maltose from starch digestion
- for analysis of sugars from fructan containing food hydrolysate
- in colorimetric assay for reducing sugar estimation from processed feedstuff
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Enzymatic Assay of Invertase