Fontos dokumentumok
N17001
Noggin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
Szinonimák:
Noggin human
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Minőségi szint
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
≤10 ng/mL ED50
molekulatömeg
23 kDa (The protein migrates as a 25 kDa band on SDS-PAGE due to glycosylation)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
The EC50 is defined as the effective concentration of growth factor that elicits a 50% decrease in alkaline phosphatase secretion in a cell based bioassay.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Cikkek
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com