Fontos dokumentumok
B5556
Bay 11-7082
≥98% (HPLC), powder, NF-kB/TNF-α inhibitor
Szinonimák:
(E)-3-(4-Methylphenylsulfonyl)-2-propenenitrile
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Bay 11-7082, ≥98% (HPLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)\C=C\C#N
InChI
1S/C10H9NO2S/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(12,13)8-2-7-11/h2-6,8H,1H3/b8-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOEWDSDBFRHVAP-KRXBUXKQSA-N
Alkalmazás
- a nuclear factor-kappa B (NF-kB) inhibitor to verify the action of the NF-kB signaling pathway in the production of interleukin (IL)-8
- a nuclear factor-kappa B (NF-kB) inhibitor to study the role of NF-kB activation in Mycoplasma hyorhinis -induced epithelial-mesenchymal transition (EMT) and cell migration
- a nod-like receptor family pyrin domain containing 3 (NLRP3) selective inhibitor to examine its effects on liver inflammation in mice after hematopoietic stem cell transplantation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.