Fontos dokumentumok
E4637
Elaidic acid
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Oleic acid, trans-9-Octadecenoic acid, trans-Oleic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
semisynthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
powder
bp
288 °C/100 mmHg (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
funkcionális csoport
oleic acid
lipidtípus
unsaturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Géninformáció
human ... SOAT1(6646) , SOAT2(8435)
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)