Fontos dokumentumok
A1131
L-Anserine nitrate salt
≥98%
Szinonimák:
β-Ala-3-methyl-His nitrate salt, β-Alanyl-3-methyl-L-histidine nitrate salt
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Anserine nitrate salt, hydroxyl radical scavenger
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
szín
white
alkalmazás(ok)
detection
SMILES string
O[N+]([O-])=O.Cn1cncc1C[C@H](NC(=O)CCN)C(O)=O
InChI
1S/C10H16N4O3.HNO3/c1-14-6-12-5-7(14)4-8(10(16)17)13-9(15)2-3-11;2-1(3)4/h5-6,8H,2-4,11H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17);(H,2,3,4)/t8-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OLWOKAYJAHHSNY-QRPNPIFTSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kapcsolódás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3