Fontos dokumentumok
N8513
L-Norleucine
suitable for amino acid analysis, BioReagent
Szinonimák:
(S)-(+)-2-Aminohexanoic acid, (S)-2-Aminocaproic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Norleucine, suitable for amino acid analysis, BioReagent
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Forma
powder or crystals
szín
white
mp
>300 °C (lit.)
alkalmasság
suitable for amino acid analysis
alkalmazás(ok)
detection
SMILES string
CCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRQKBLKVPFOOQJ-YFKPBYRVSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?