Fontos dokumentumok
09416
Sigma-Aldrich
21 L-Amino acids + Glycine
≥99.0% (NT)
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (NT)
szennyeződések
≤0.3% foreign amino acids
Komponensek
1 g of each: L-Alanine, L-Arginine hydrochloride, L-Asparagine, L-Aspartic acid, L-Cysteine, L-Cystine, L-Glutamic acid, L-Glutamine, Glycine, L-Histidine hydrochloride, L-4-Hydroxyproline, L-Isoleucine, L-Leucine, L-Lysine hydrochloride, L-Methionine, L-Phenylalanine, L-Proline, L-Serine, L-Threonine, L-Tryptophan, L-Tyrosine, L-Valine
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)