Fontos dokumentumok
242837
2-Bromohexanoic acid
97%
Szinonimák:
2-Bromocaproic acid
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.472 (lit.)
bp
136-138 °C/18 mmHg (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
sűrűség
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
carboxylic acid
SMILES string
CCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZTPKMIMXLTOSK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?