Fontos dokumentumok
MWSDS17S
Peptide Molecular Weight Marker
mol wt 2,500-17,000 Da
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
molekulatömeg
glucagon 3,480
myoglobin (1-153) 16,950
myoglobin I (56-131) 8,160
myoglobin I + II (1-131) 14,440
myoglobin I + III (56-153) 10,600
myoglobin II (1-55) 6,210
myoglobin III (132-153) 2,510
2,500-17,000 Da
tárolási hőmérséklet
2-8°C
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3