Fontos dokumentumok
M3546
Ultra-low Range Molecular Weight Marker (M.W. 1,060-26,600)
Szinonimák:
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
About This Item
Javasolt termékek
használat
vial sufficient for 400 applications on large gels (16 × 18 cm)
vial sufficient for 800 mini-gels (10 × 10 cm)
Minőségi szint
100
200
kiszerelés
vial of 200 μL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Separation of various acids and compounds by molecular weight: PAA, PEI, PIDADMACl, PAS, cationic dextran, chitosan