Fontos dokumentumok
S2130
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
mp
105-110 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
funkcionális csoport
carboxylic acid
sulfonic acid
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Efficient transfer hydrogenation of biomass-derived furfural to furfuryl alcohol over mesoporous Zr-containing hybrids: This research uses 5-sulfosalicylic acid as a ligand to enhance catalytic efficiency, demonstrating potential applications in biofuel production (J Yang et al., 2022).
- Synthesis of polyaniline/5-sulfosalicylic acid composite and its electrochemical properties: Investigates the synthesis of a composite material that exhibits promising electrochemical properties, useful for developing advanced electronic materials (RM Bandeira et al., 2020).
- Controllable 5-sulfosalicylic acid assisted solvothermal synthesis of monodispersed superparamagnetic Fe3O4 nanoclusters: Highlights the role of 5-sulfosalicylic acid in controlling the size and dispersion of magnetic nanoparticles, crucial for various technological applications (W Wang et al., 2017).
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)