Fontos dokumentumok
T4885
Trichloroacetic acid
≥99.0% (titration)
Szinonimák:
TCA
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
<1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 51 °C)
Teszt
≥99.0% (titration)
törésmutató
n20/D 1.62 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 g/10 mL
sűrűség
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- β-enaminones via condensation reaction of 1,3-dicarbonyl compounds and amines.
- 6-amino-3-methyl-1,4-diphenyl-1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile derivatives via four-component condensation reaction of ethyl acetoacetate, phenylhydrazine, malononitrile, and aromatic aldehydes.
- Tetrahydrobenzo[a]xanthen-11-ones by three-component reaction of aldehydes, 2-naphthol and dimedone.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?