Fontos dokumentumok
B2787
Biotinylated Molecular Weight Marker
mol wt 6,500-180,000 Da
Szinonimák:
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
használat
vial sufficient for 200 applications (on 10 cm × 10 cm mini gels)
molekulatömeg
6,500-180,000 Da
kiszerelés
vial of 0.1 mg protein (also contains 0.1 mg NaCl and 0.1 mg sucrose)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Komponensek
- α2-macroglobulin (equine serum)
- β-galactosidase (E. coli)
- phosphorylase b (rabbit muscle)
- catalase (bovine liver)
- alcohol dehydrogenase (yeast)
- carbonic anhydrase (bovine erythrocyte)
- trypsin inhibitor (soy bean)
- lysozyme (chicken egg)
- aprotinin (bovine lung)
Egyéb megjegyzések
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3