Fontos dokumentumok
S8445
SigmaMarker™
wide range, mol wt 6,500-200,000 Da
Szinonimák:
protein markers, protein standards
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
lyophilized powder
használat
sufficient for 10-20 large gels (16 × 18 cm)
sufficient for 20-30 mini-gels (10 × 10 cm)
vial sufficient for 50-100 PhastGels
molekulatömeg
6,500-200,000 Da
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Aprotinin, bovine lung (6,500)
α-Lactalbumin, bovine milk (14,200)
Trypsin inhibitor, soybean (20,000)
Trypsinogen, bovine pancreas (24,000)
Carbonic anhydrase, bovine erythrocytes (29,000)
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, rabbit muscle (36,000)
Ovalbumin, chicken egg (45,000)
Glutamic dehydrogenase, bovine liver (55,000)
Albumin, bovine serum (66,000)
Phosphorylase B, rabbit muscle (97,000)
β-Galactosidase, E. coli (116,000)
Myosin, porcine heart (200,000)
Feloldás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3