Merck
539053-5T
Protein Molecular Weight Markers, HPLC
Szinonimák:
Molecular weight standards, Protein markers
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41105337
NACRES:
NC.01
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
lyophilized
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Contains five highly purified proteins ranging in molecular weight from 12.4 kDa to 290 kDa. Formulated to give peaks of approximately the same intensity for each protein when run on a TSK-Gel G300SW* column after reconstituting with elution buffer and monitored at 280 nm.
Each vial contains sufficient material for approximately 5–10 tests. There is 200 µg of each protein per vial x 5 proteins = 1000 µg total protein per vial. Each vial also contains ~5 mg sucrose as a carrier.
*Toyosoda Industry Co., Ltd.
Note: 5T = 5 Tests.
Elkészítési megjegyzés
Reconstitute with 100 µl of 100 mM sodium phosphate buffer, pH 7.0 containing 200 mM NaCl. If the material is reconstituted with lower ionic strength buffer (i.e., <0.1 M NaCl) the cytochrome c may interact nonspecifically with the silica gel column and migrate incorrectly. Apply 20 µl to an analytical grade column such as TSK-Gel G3000SW (0.75 x 60 cm).
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Toxicity: Standard Handling (A)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1