Fontos dokumentumok
M6882
Methyl α-D-mannopyranoside
≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
α-Methyl D-mannoside
Teszt
≥99.0% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D 77.0 to 82.0°, c = 1-10% (w/v) in water
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to off-white
mp
193-196 °C (lit.)
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6+,7+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HOVAGTYPODGVJG-VEIUFWFVSA-N
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
404.1 °F
Lobbanási pont (C)
206.74 °C