Fontos dokumentumok
MR-051
Sigma-Aldrich
M2 medium
EmbryoMax M2 Medium (1X), Liquid, with Phenol Red & Hyaluronidase
Szinonimák:
Cell Culture Medium, Growth Medium M2, M2 Medium Solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Minőségi szint
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Specialty Media
EmbryoMax®
technika/technikák
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
bemenet
sample type: mouse embryo(s)
Jogi információk
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2