Fontos dokumentumok
MR-019
Sigma-Aldrich
EmbryoMax® CZB Medium With Phenol Red
The EmbryoMax CZB Medium With Phenol Red is available in a 50 mL format and has been optimized and validated for Embryo Culture.
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
Minőségi szint
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Specialty Media
EmbryoMax®
bemenet
sample type: mouse embryo(s)
Jogi információk
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Egér embrió táptalajok és embrió validált reagensek transzgenikus egér embriók tenyésztéséhez