MR-106
EmbryoMax® KSOM Mouse Embryo Media
(1X), Liquid, with 1/2 Amino Acids
Szinonimák:
K+ Simplex Optimised Medium (KSOM), KSOM Mouse Embryo Media
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Specialty Media
EmbryoMax®
technika/technikák
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
bemenet
sample type: mouse embryo(s)
Alkalmazás
Tárolás és stabilitás
Once thawed it should be used within 2 weeks.
Note: Our EmbryoMax Liquid Mouse Embryo Media is produced on a bi-monthly basis. For regular users, we encourage standing orders to ensure that backorders do not occur.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Advanced KSOM mouse embryo media that can be used as a single medium for both harvest and culture of mouse embryos to facilitate creation of transgenic knockout mice.
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Egér embrió táptalajok és embrió validált reagensek transzgenikus egér embriók tenyésztéséhez