Fontos dokumentumok
M7292
M16 Medium
With sodium bicarbonate and lactic acid, without penicillin and streptomycin, liquid, sterile-filtered
Szinonimák:
Cell Culture Medium, Cell Culture Medium M16, M16 Medium Solution
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | embryo: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
NaHCO3: 2.101 g/L
phenol red: 0.0106 g/L
sodium pyruvate: 0.0363 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Minőség
Feloldás
Analízis megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Egér embrió táptalajok és embrió validált reagensek transzgenikus egér embriók tenyésztéséhez