MR-070
EmbryoMax® Human Tubal Fluid (HTF) (1X), liquid, for Mouse IVF
The EmbryoMax Human Tubal Fluid (HTF) (1X), liquid designed for use with Mouse IVF is available in a 50 mL format and has been optimized and validated for Embryo Culture.
Szinonimák:
HTF Media, Human Tubul Fluid Media
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Specialty Media
EmbryoMax®
technika/technikák
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
bemenet
sample type: mouse embryo(s)
Általános leírás
Alkalmazás
Tárolás és stabilitás
Once thawed it should be used within 2 weeks.
Note: Our EmbryoMax Liquid Mouse Embryo Media is produced on a bi-monthly basis. For regular users, we encourage standing orders to ensure that backorders do not occur.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Egér embrió táptalajok és embrió validált reagensek transzgenikus egér embriók tenyésztéséhez