Fontos dokumentumok
462711
Sigma-Aldrich
Methyl-α-D-mannopyranoside
Methyl-α-D-mannopyranoside, CAS 617-04-9, is a substrate for α1,2-Mannosyltransferase (Cat. No. 444125).
Szinonimák:
Methyl-α-D-mannopyranoside, α-Methyl-D-mannoside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H14O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
szín
white to off-white
oldhatóság
water: soluble
kation nyomok
heavy metals: ≤10 ppm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Substrate for α1,2-Mannosyltransferase (Cat. No. 444125). Lectin inhibitory sugar.
Substrate for α1,2-Mannosyltransferase (Cat. No. 444125). Lectin inhibitory sugar.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Derewenda, Z., et al. 1989. EMBO J.. 8, 2189.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
404.1 °F
Lobbanási pont (C)
206.74 °C
Dokumentumtár megtekintése
Z Derewenda et al.
The EMBO journal, 8(8), 2189-2193 (1989-08-01)
A complex of concanavalin A with methyl alpha-D-mannopyranoside has been crystallized in space group P212121 with a = 123.9 A, b = 129.1 A and c = 67.5 A. X-ray diffraction intensities to 2.9 A resolution have been collected on