Merck
772208
Sigma-Aldrich
Allyl α-D-mannopyranoside
95%
Szinonimák:
2-Propenyl α-D-mannopyranoside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H16O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
94-100 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](OCC=C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C9H16O6/c1-2-3-14-9-8(13)7(12)6(11)5(4-10)15-9/h2,5-13H,1,3-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJNKZTHFPGIJNS-DFTQBPQZSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)