GE17-0444-01
Lentil Lectin-Sepharose™ 4B 25 mL
Cytiva 17-0444-01
Szinonimák:
Sepharose 4B
About This Item
Javasolt termékek
ligand
lentil lectin
kiszerelés
pkg of 25 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-0444-01
tárolási körülmény
(20% Ehtanol, PBS pH 7)
Mátrix
4% agarose
részecskeméret
45-165 μm
átlagos átmérő
90 μm
cleaning in place
3-12
Működési tartomány
3-10
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Lentil lectin is a metalloprotein, containing Ca2+ and Mn2+, which binds reversibly to polysaccharides and glycoconjugates containing glucose or mannose type sugars. Lentil Lectin Sepharose™ 4B is a generally applicable group specific adsorbent and is routinely used in the preparation and purification of a number of glycoproteins and carbohydrate containing molecules.
Tulajdonságok és előnyök
- Binds molecules that contain α-D-mannose, α-D-glucose, and sterically related residues
- Compared to Con A, also for glycoprotein purification, Lentil Lectin distinguishes less sharply between glucosyl and mannosyl
- Retains binding in 1% deoxycholate and is especially valuable for purification of detergent-solubilized membrane proteins
- Lentil lectin is a metalloprotein, containing Ca2+ and Mn2+, which binds reversibly to polysaccharides and glycoconjugates containing glucose or mannose type sugars
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Ez az oldal bemutatja, hogyan kell átváltani az áramlási sebesség és a térfogatáram között az antitestek affinitáskromatográfiájában.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protocols
This page shows how to purify or remove glycoproteins and polysaccharides with Con A Sepharose 4B, Lentil Lectin Sepharose 4B, Capto Lentil Lectin from Cytiva.
This page shows how to perform column packing and preparation for affinity chromatography when using Tricorn™ or XK columns available from Cytiva.
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.