M6045
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride
≥99%
Szinonimák:
MIT, Methylisothiazolinone hydrochloride
Teszt
≥99%
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CN1SC=CC1=O
InChI
1S/C4H5NOS.ClH/c1-5-4(6)2-3-7-5;/h2-3H,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJXPQSRCFCPWQQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a cytotoxic substance to investigate its effect on bronchial epithelial cells (BEAS-2B cells) and its role in apoptotic cell death
- to study the effects of tyrosine phosphorylation on focal adhesion kinase (FAK) activity in the development of neural axons and dendrites
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3