PHR1597
CMIT/MIT
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
5-chloro-2-methyl-2h-isothiazolin-3-one/2-methyl-2h-isothiazol-3-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
cmit/mit
Forma
liquid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
CMIT/MIT is an isothiazolone biocide having a 3:1 ratio of CMIT and MIT, widely used for its broad-spectrum action against microbes, algae, and fungi. It is one of the active ingredients of humidifier disinfectants and a commonly used preservative in industrial products such as cosmetics, paints, adhesives and detergents.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)