Merck
C9483
Sigma-Aldrich
Coating Stabilizer and Blocking Buffer
liquid
Méret kiválasztása
125 ML
39 400,00 Ft
39 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
125 ML
39 400,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
39 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
liquid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Contains 24 ppm 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 8 ppm 2-methyl-4-isothiazolin-3-one.
Alkalmazás
The solution can be used to improve the stability and function of antigens and other very unstable proteins bound to a solid phase. It can be used as supplied for very unstable proteins, or diluted 1:1 with currently used blocking agent for less labile antigens and proteins. Coating Stabilizer and Blocking Buffer has been used as a blocking agent in transamidation assay to evaluate gliadin and other modelled ligands.[1]
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Towards Celiac-safe foods: Decreasing the affinity of transglutaminase 2 for gliadin by addition of ascorbyl palmitate and ZnCl 2 as detoxifiers
Engstrom N, et al.
Scientific Reports, 7(1), 77-77 (2017)
N Engstrom et al.
Scientific reports, 7(1), 77-77 (2017-03-03)
Initiation of celiac disease is triggered in the gastrointestinal tract by transglutaminase 2 (TG2) assisted deamidation of gluten peptides. Deamidation is a side-reaction to transamidation and occurs if primary amines are absent. In contrast to deamidation, transamidation does not trigger