Fontos dokumentumok
SBR00032
MIT HCl Ready Made Solution
95 mg/mL in water (9.5%)
Szinonimák:
2-Methyl-1,2-thiazol-3-one, Methylisothiazolinone HCl, Methylisothiazolinone hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
95 mg/mL in water (9.5%)
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C4H5NOS.ClH/c1-5-4(6)2-3-7-5;/h2-3H,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJXPQSRCFCPWQQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in research on the effects of the N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor antagonist kynurenic acid on human cortical development [1]
- as a cytotoxic substance to investigate its effect on bronchial epithelial cells (BEAS-2B cells) and role in apoptotic cell death(2)
- to research the effects of tyrosine phosphorylation on focal adhesion kinase (FAK) activity in the development of neural axons and dendrites(3)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Activity Spectrum: Active against Gram-positive and Gram-negative bacteria, as well as fungi, when used in combination with methylchloroisothiazolinone (MCI)
Tulajdonságok és előnyök
- Ready available solution reduce the need for preparation time
- Commonly used in Cell Biology and Biochemical applications
- High quality antibiotic suitable for mulitple research applications
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3