Teszt
≥99%
form
powder or crystals
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
SMILES string
[O-][N+](=O)C1(Br)COCOC1
InChI
1S/C4H6BrNO4/c5-4(6(7)8)1-9-3-10-2-4/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XVBRCOKDZVQYAY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Development of a solid-phase microextraction gas chromatography with microelectron-capture detection method for the determination of 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane in rinse-off cosmetics.: This article details the development of a sensitive analytical method for detecting 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane in cosmetics, enhancing our ability to monitor and ensure the safety of cosmetic products (Fernandez-Alvarez et al., 2010).
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3