32053
Bronopol
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol, BNPD, BNPK, Bronopol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
130-133 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
OCC(Br)(CO)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H6BrNO4/c4-3(1-6,2-7)5(8)9/h6-7H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?