73569
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
analytical standard
Szinonimák:
2-Methyl-3(2H)-isothiazolone
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GCF)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤13.0% water (Karl Fischer)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1SC=CC1=O
InChI
1S/C4H5NOS/c1-5-4(6)2-3-7-5/h2-3H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BEGLCMHJXHIJLR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?