Merck
687677
Sigma-Aldrich
Benzisothiazolinone-15N
98 atom % 15N, 95% (CP)
Szinonimák:
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one-15N
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H515NOS
Molekulatömeg:
152.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Teszt
95% (CP)
form
solid
mp
158 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
O=C1[15NH]SC2=CC=CC=C21
InChI
1S/C7H5NOS/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)/i8+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMSMPAJRVJJAGA-VJJZLTLGSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)