M0894
Minimum Essential Medium Eagle
Alpha Modification, with L-glutamine and sodium pyruvate, without ribonucleosides, deoxyribonucleosides and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
MEM
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
stable glutamine: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
glucose: yes
L-glutamine: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Mennyiség
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.
Protocols
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.