51411C
Minimum Essential Medium
with Earle′s Balanced Salts, with 2.0 mM L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Minimum Essential Medium Eagle, MEM
About This Item
Javasolt termékek
leírás
for research or for further manufacturing use
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
Earle’s salts (5% CO2): yes
phenol red: 10.62 mg/L
NaHCO3: 2200 mg/L
L-glutamine: 290 mg/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kiegészítés