Fontos dokumentumok
M4670
D-Mannosamine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Amino-2-deoxy-D-mannose hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
crab (shell)
shrimp shells
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white
mp
168 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].N[C@@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3+,4-,5-,6?;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKPLRMLTKYXDST-OHXGPSCHSA-N
WGK
WGK 3