Fontos dokumentumok
34539-M
Millipore
D(+)Galactosamine, Hydrochloride
A powerful inhibitor of hepatic RNA synthesis. Increases the adherence of polymorphonuclear leukocytes to hepatic endothelial cells and induces superoxide production. Induces hepatic damage, causing macrophage infiltration.
Szinonimák:
D(+)Galactosamine, Hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H13NO5 · xHCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.17 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥98% (titration)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 25 mg/mL
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
Cl.N[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](OC1O)CO)O)O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4+,5-,6?;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKPLRMLTKYXDST-BMZZJELJSA-N
Általános leírás
A powerful inhibitor of hepatic RNA synthesis. Increases the adherence of polymorphonuclear leukocytes to hepatic endothelial cells and induces superoxide production. Induces hepatic damage, causing macrophage infiltration.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Komatsu, Y., et al. 1994. Hepatology 20, 1548.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3