Fontos dokumentumok
G0500
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
2-Amino-2-deoxy-D-galactopyranose hydrochloride, D-Chondrosamine hydrochloride
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.5% Glucosamine (HPAE)
szín
white to off-white
mp
172-180 °C
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBOJBBMQJBVCMW-NQZVPSPJSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- for the surface binding of mannan-binding lectin (MBL) to modified mica surfaces
- in sterile phosphate buffer saline (PBS) before the intraperitoneal injection
- in mice for the generation of primary bone marrow-derived macrophages (BMDMs)
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3