Fontos dokumentumok
M3687
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
size 96 wells, flat bottom clear polystyrene wells, lid, case of 60 ea
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
Anyagok:
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
maximum térfogat:
392 μL
méret:
96 wells
hasznos térfogat:
340 μL
sterilitás:
sterile
kötéstípus:
low binding surface
Jellemzők:
lid
skirt (F-bottom)
Anyagok
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
skirt (F-bottom)
kiszerelés
case of 60 ea
gyártó/kereskedő neve
Greiner 655185
maximum térfogat
392 μL
méret
96 wells
hasznos térfogat
340 μL
kötéstípus
low binding surface
Általános leírás
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 392 μL; growth area 0.34 cm(2).
Tissue culture treated for optimal cell attachment. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Egyéb megjegyzések
96 well flat (F) solid bottom; hydrophobic binding microplate, chimney well, lid with condensation rings, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
Alkalmasság
Suitable for cell work. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Jogi információk
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)