M9437
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
48 wells (suspension culture with lid)
Szinonimák:
culture dishes, culture plates, multi dishes, Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
About This Item
Javasolt termékek
material
flat clear wells
polystyrene
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
kiszerelés
pack of 1 ea (single packed)
gyártó/kereskedő neve
Greiner 677102
méret
48 wells
lyuktérfogat
1.7 mL
lyuk hasznos térfogat
0.5- 1.0 mL
szín
clear
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA Non-Cytotoxic
- Single position lids to preventcross-contamination
- High clarity and lowautofluorescence for clear observation of cell cultures
- Contains single position lids toprevent cross-contamination
- Lid enables optimal gas exchangewith minimal evaporation
- Alphanumeric well coding foreasy identification and tracking
- Seamless integration withautomated systems
- Convenient, easy-to-openpackaging
- Sterile and non-pyrogenic
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)