Fontos dokumentumok
M2186
Greiner 96 well plates, polystyrene
round bottom clear wells, non-sterile
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Javasolt termékek
material
clear polystyrene
round bottom clear wells
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
case of 100 ea (internal packs of 10)
gyártó/kereskedő neve
Greiner 650101
maximum térfogat
323 μL
méret
96 wells
hasznos térfogat
280 μL