M0312
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
flat bottom black polystyrene wells
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Javasolt termékek
material
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
polystyrene
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
skirt (F-bottom)
kiszerelés
case of 32
gyártó/kereskedő neve
Greiner 655086
maximum térfogat
392 μL
méret
96 wells
hasznos térfogat
340 μL
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface