M3562
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
size 96 wells, round bottom clear wells, lid, case of 60
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Javasolt termékek
material
clear polystyrene
polystyrene
round bottom clear wells
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
kiszerelés
case of 60
gyártó/kereskedő neve
Greiner 650185
maximum térfogat
323 μL
méret
96 wells
hasznos térfogat
280 μL