M1062
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
flat bottom white polystyrene wells (with micro-clear bottom)
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
white polystyrene
Javasolt termékek
Anyagok
flat bottom white polystyrene wells (with micro-clear bottom)
white polystyrene
sterilitás
sterile
Jellemzők
skirt (F-bottom)
kiszerelés
case of 40
gyártó/kereskedő neve
Greiner 655088
maximum térfogat
392 μL
méret
96 wells
hasznos térfogat
340 μL
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Alkalmasság
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)