M0437
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
flat bottom white polystyrene wells (with micro-clear bottom)
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
white polystyrene
skirt (F-bottom)
Javasolt termékek
Anyagok
flat bottom white polystyrene wells (with micro-clear bottom)
white polystyrene
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
skirt (F-bottom)
kiszerelés
case of 32
gyártó/kereskedő neve
Greiner 655098
maximum térfogat
392 μL
méret
96 wells
hasznos térfogat
340 μL
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Alkalmasság
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)