Fontos dokumentumok
M1686
Sigma-Aldrich
Greiner 384 well plates, polypropylene
120 μL/well, flat bottom natural polypropylene wells
Szinonimák:
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
clear polypropylene plate
flat bottom natural polypropylene wells
polypropylene
maximum térfogat:
152 μL
méret:
384 wells
hasznos térfogat:
145 μL
sterilitás:
non-sterile
kötéstípus:
non-treated surface
Jellemzők:
lid: no
material
clear polypropylene plate
flat bottom natural polypropylene wells
polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
case of 100
gyártó/kereskedő neve
Greiner 781201
maximum térfogat
152 μL
méret
384 wells
hasznos térfogat
145 μL
szín
natural
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
384 well flat bottom, non-treated microtiter plate with an optimal working volume of 15-145 μL; maximum well capacity of 152 μL.
Multiwell plates from Greiner. Standard microplate footprint. Excellent optical properties. DNAse/RNAse free. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.
Egyéb megjegyzések
384 flat well microtiter plate, without lid, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0.15 mm; width: 85.48 +/- 0.15 mm; curvature: approx.150 μm.
Alkalmasság
Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens. Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)