Merck
690422
Sigma-Aldrich
2-Bromocyclohexanone
≥90% (GC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H9BrO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
177.04
Beilstein:
1071730
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥90% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.512
funkcionális csoport
bromo
ketone
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
BrC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDXYEWRAWRZXFT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)