Merck
217891
Sigma-Aldrich
Nickel(II) bromide
98%
Szinonimák:
Nickel(2+) dibromide
About This Item
Lineáris képlet:
NiBr2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.50
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: nickel
mp
963 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
sűrűség
5.098 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Adam F Nugraha et al.
Polymers, 12(7) (2020-07-24)
Several methods to synthesize poly(phenylene) block copolymers through the nickel coupling reaction were attempted to reduce the use of expensive nickel catalysts in polymerization. The model reaction for poly(phenylene) having different types of dichlorobenzene derivative monomers illustrated the potential use
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.